Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L13544.06 L13544.14 L13544.22
L13544.06EA 27.5 EUR InStock
L13544.06 L13544.14 L13544.22
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amin
Purity: 95% CAS No.: 70384-51-9 Molecular Formula: N(CH2CH2OCH2CH2OCH3)3 Formula Weight: 323.43 Flash Point: 162°(323°F) Refractive Index: 1.4486 Melting Point: -100° Boiling Point: 163-171°/1mm Beilstein Reference: 2369296 MDL No.: MFCD00010748


Formel: C₁₅H₃₃NO₆
Siedepunkt: 163…171 °C (1 mmHg)
Melting Pt: < –100 °C
Dichte: 1,011
Flash-Pt: 162 °C (323 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010748
CAS-Nummer: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge