Pentifyllin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L13597.MD
L13597.MDEA 37.5 EUR InStock
L13597.MD
Pentifyllin ≥98%
Pentifyllin
Purity: 98+% CAS No.: 1028-33-7 Molecular Formula: C13H20N4O2 Formula Weight: 264.33 Melting Point: 80-81° Beilstein Reference: 270632 Merck Reference: 14,7127 MDL No.: MFCD00041424
Formel: C₁₃H₂₀N₄O₂
MW: 264.33 g/mol
Melting Pt: 80…81 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041424
CAS-Nummer: 1028-33-7
EINECS: 213-842-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge