5-Fluor-2-toluoylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L13750.03 L13750.06
L13750.03EA 24.8 EUR InStock
L13750.03 L13750.06
5-Fluor-2-toluoylchlorid ≥98%
5-Fluor-2-toluoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 21900-39-0 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 108°/24mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00236681
Formel: C₈H₆ClFO
MW: 172.59 g/mol
Siedepunkt: 108 °C (24 mmHg)
Dichte: 1.270
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236681
CAS-Nummer: 21900-39-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge