Pyrrol-2-carbonsäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L13756.03 L13756.06 L13756.14
L13756.03EA 42.6 EUR InStock
L13756.03 L13756.06 L13756.14
Pyrrol-2-carbonsäure ≥99%
Pyrrol-2-carbonsäure
Purity: 99% CAS No.: 634-97-9 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Melting Point: ca 205° subl. Beilstein Reference: 80825
Formel: C₅H₅NO₂
Melting Pt: ∼ 205 °C (Subl.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005219
CAS-Nummer: 634-97-9
EINECS: 211-221-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge