Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Acetylneuraminic acid 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


L13950.MB L13950.MC
L13950.MBEA 36.5 EUR InStock
L13950.MB L13950.MC
N-Acetylneuraminic acid 97%
N-Acetylneuraminic acid
Purity: 97% CAS No.: 131-48-6 Molecular Formula: C11H19NO9 Formula Weight: 309.28 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1716283 Optical Rotation: -32° (c=0.5 in water) MDL No.: MFCD00006620


Formel: C₁₁H₁₉NO₉
Melting Pt: ∼ 185 °C (Zers.)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006620
CAS-Nummer: 131-48-6
EINECS: 205-023-1
Merck Index: 14,8484
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge