Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzyl-(R)-(-)-glycidylether ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L13980.03 L13980.06
L13980.03EA 44.8 EUR InStock
L13980.03 L13980.06
Benzyl-(R)-(-)-glycidylether ≥98%
Benzyl-(R)-(-)-glycidylether
Purity: 98+% CAS No.: 14618-80-5 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 130°/0.1mm Beilstein Reference: 3588399 Optical Rotation: -5.1° (c=5 in toluene) MDL No.: MFCD00068409


Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.20 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (0.1 mmHg)
Dichte: 1.072
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068409
CAS-Nummer: 14618-80-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge