(+)-Menthyl acetate 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L13987.03 L13987.MD
L13987.03EA 73.5 EUR InStock
L13987.03 L13987.MD
(+)-Menthyl acetate 99%
(+)-Menthyl acetate
Purity: 99% CAS No.: 5157-89-1 Molecular Formula: C12H22O2 Formula Weight: 198.31 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 229-230° Beilstein Reference: 1909419 Optical Rotation: +80.5° (c=8 in benzene) MDL No.: MFCD00062977
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Siedepunkt: 229…230 °C
Dichte: 0,925
Flash-Pt: 77 °C (170 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062977
CAS-Nummer: 5157-89-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge