4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L14049.03 L14049.06
L14049.03EA 88.4 EUR InStock
L14049.03 L14049.06
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride
Purity: 97% CAS No.: 18381-53-8 Molecular Formula: C7H5ClF6O3 Formula Weight: 286.56 Refractive Index: 1.3590 Boiling Point: 158-160° Beilstein Reference: 1884844 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00054671
Formel: C₇H₅ClF₆O₃
Siedepunkt: 158…160 °C
Dichte: 1,470
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054671
CAS-Nummer: 18381-53-8
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge