(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L14059.03 L14059.06 L14059.MD
L14059.03EA 58 EUR InStock
L14059.03 L14059.06 L14059.MD
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan 98%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan
Purity: 98% CAS No.: 20439-47-8 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 70°(158°F) Odour: Amine-like Melting Point: 40-43° Boiling Point: 104-110°/40mm Beilstein Reference: 4780911 Optical Rotation: -25.5° (c=5 in 1N HCl) UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00062985
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 104…110 °C (40 mmHg)
Melting Pt: 40…43 °C
Flash-Pt: 70 °C (158 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00062985
CAS-Nummer: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge