Diethoxymethylvinylsilan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L14224.22 L14224.14
L14224.22EA 207 EUR InStock
L14224.22 L14224.14
Diethoxymethylvinylsilan ≥97%
Diethoxymethylvinylsilan
Purity: 97% CAS No.: 5507-44-8 Molecular Formula: C7H16O2Si Formula Weight: 160.29 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.400 Boiling Point: 133-134° Beilstein Reference: 970124 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009067
Formel: C₇H₁₆O₂Si
Siedepunkt: 133…134 °C
Dichte: 0,858
Flash-Pt: 17 °C (62 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009067
CAS-Nummer: 5507-44-8
EINECS: 226-850-4
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge