Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triphenylphosphoniumbromid ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L14290.06 L14290.14
L14290.06EA 25.9 EUR InStock
L14290.06 L14290.14
Triphenylphosphoniumbromid ≥97%
Triphenylphosphonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 6399-81-1 Molecular Formula: C18H15P.HBr Formula Weight: 343.21 Odour: Odourless Melting Point: ca 196° dec. Beilstein Reference: 3633387 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00035107


Formel: C₁₈H₁₆BrP
Melting Pt: ∼ 196 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035107
CAS-Nummer: 6399-81-1
EINECS: 229-012-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge