Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-δ-Octalacton ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L14303.14 L14303.22
L14303.14EA 59.5 EUR InStock
L14303.14 L14303.22
(±)-δ-Octalacton ≥97%
(±)-δ-Octalacton
Purity: 97% CAS No.: 698-76-0 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.4550 Melting Point: -14° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 111515 MDL No.: MFCD00144051


Formel: C₈H₁₄O₂
Siedepunkt: 238 °C
Melting Pt: –14 °C
Dichte: 1,002
Flash-Pt: 125 °C (257 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144051
CAS-Nummer: 698-76-0
EINECS: 211-820-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge