Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tributylphosphit ≥94%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L14307.AE L14307.AP
L14307.AEEA 47 EUR InStock
L14307.AE L14307.AP
Tributylphosphit ≥94%
Tributylphosphit
Purity: 94% CAS No.: 102-85-2 Molecular Formula: C12H27O3P Formula Weight: 250.32 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4320 Melting Point: -80° Boiling Point: 125-128°/10mm Beilstein Reference: 1703866 MDL No.: MFCD00009437


Formel: C₁₂H₂₇O₃P
Siedepunkt: 125…128 °C (10 mmHg)
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0,915
Flash-Pt: 82 °C (179 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009437
CAS-Nummer: 102-85-2
EINECS: 203-061-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge