Ethanolamin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L14322.22 L14322.36
L14322.22EA 30.5 EUR InStock
L14322.22 L14322.36
Ethanolamin Hydrochlorid ≥98%
Ethanolamin Hydrochlorid
Purity: 98+% CAS No.: 2002-24-6 Molecular Formula: HOCH2CH2NH2.HCl Formula Weight: 97.55 Melting Point: 83-86° Beilstein Reference: 3542892 Merck Reference: 14,3727 MDL No.: MFCD00012892
Formel: C₂H₈ClNO
MW: 97.54 g/mol
Melting Pt: 83…86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012892
CAS-Nummer: 2002-24-6
EINECS: 217-900-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge