1-Fluorpyridiniumtrifluormethansulfonat 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L14324.03 L14324.MD
L14324.03EA 74.8 EUR InStock
L14324.03 L14324.MD
1-Fluorpyridiniumtrifluormethansulfonat 95%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Purity: 95% CAS No.: 107263-95-6 Molecular Formula: C6H5F4NO3S Formula Weight: 247.17 Melting Point: 180-185° Beilstein Reference: 4222821 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013458
Formel: C₆H₅F₄NO₃S
Melting Pt: 180…185 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013458
CAS-Nummer: 107263-95-6
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge