(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L14332.MF L14332.MD L14332.03
L14332.MFEA 41.2 EUR InStock
L14332.MF L14332.MD L14332.03
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ≥98%
(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 20445-33-4 Molecular Formula: C10H8ClF3O2 Formula Weight: 252.62 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 3591564 Optical Rotation: +137° (c=6.4 in carbon tetrachloride) UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00067105
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252.62 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C
Dichte: 1.353
Flash-Pt: 89 °C (192 °F)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00067105
CAS-Nummer: 20445-33-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 14,6280
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge