Chrom(II)chlorid, wasserfrei 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L14342.06 L14342.14 L14342.22
L14342.06EA 84.9 EUR InStock
L14342.06 L14342.14 L14342.22
Chrom(II)chlorid, wasserfrei 97%
Chrom(II)chlorid
Purity: 97% CAS No.: 10049-05-5 Molecular Formula: CrCl2 Formula Weight: 122.90 Odour: Odourless Melting Point: 824° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010947
Formel: Cl₂Cr
Siedepunkt: 1302 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 824 °C
Dichte: 2,878
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010947
CAS-Nummer: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2244
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge