Stabilization:
Stabilisiert mit 2,4-Dimethyl-6-tert-butylphenol ∼ 0,2%
L14357.18
L14357.30
L14357.18EA
36.7
EUR
InStock
L14357.18
L14357.30
Methacrylic anhydride 94% stabilisiert
Methacrylic anhydride
Stab. with ca 0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Purity: 94%
CAS No.: 760-93-0
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.17
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -109°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 1761982
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00008586