6-Methoxy-2-naphthoesäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L14610.03 L14610.06
L14610.03EA 46.9 EUR InStock
L14610.03 L14610.06
6-Methoxy-2-naphthoesäure ≥98%
6-Methoxy-2-naphthoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 2471-70-7 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 192-194° Beilstein Reference: 2211233
Formel: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202.21 g/mol
Melting Pt: 192…194 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092750
CAS-Nummer: 2471-70-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge