Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydroxyaceton 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L15008.22 L15008.36
L15008.22EA 27.8 EUR InStock
L15008.22 L15008.36
Hydroxyaceton 95%
Hydroxyaceton
Purity: 95% CAS No.: 116-09-6 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4250 Odour: Characteristic pH: 3.4 Melting Point: -17° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 605368 Merck Reference: 14,65 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00004669


Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 145…146 °C
Melting Pt: –17 °C
Dichte: 1.080
Flash-Pt: 56 °C (132 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004669
CAS-Nummer: 116-09-6
EINECS: 204-124-8
UN: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00066
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..