Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L15141.06 L15141.14
L15141.06EA 35.5 EUR InStock
L15141.06 L15141.14
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol ≥97%
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol
Purity: 97% CAS No.: 2712-78-9 Molecular Formula: C10H5F6IO4 Formula Weight: 430.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 764767 MDL No.: MFCD00009672


Formel: C₁₀H₅F₆IO₄
MW: 430.04 g/mol
Melting Pt: 122…125 °C
MDL Number: MFCD00009672
CAS-Nummer: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge