Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L15205.03 L15205.06
L15205.03EA 61 EUR InStock
L15205.03 L15205.06
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Purity: 98+% CAS No.: 20666-12-0 Molecular Formula: C8H6N3NaO2 Formula Weight: 199.15 MDL No.: MFCD00161491


Formel: C₈H₆N₃NaO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00161491
CAS-Nummer: 20666-12-0
EINECS: 629-344-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge