Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3',5'-Dimethylacetophenon ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L15480.03 L15480.06
L15480.03EA 49.4 EUR InStock
L15480.03 L15480.06
3',5'-Dimethylacetophenon ≥97%
3',5'-Dimethylacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 5379-16-8 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Characteristic Melting Point: ca 20° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 2240987 MDL No.: MFCD01075693


Formel: C₁₀H₁₂O
Siedepunkt: 238 °C
Melting Pt: ∼ 20 °C
Dichte: 0,988
Flash-Pt: 93 °C (199 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075693
CAS-Nummer: 5379-16-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge