3-Furaldehyde diethyl acetal 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L15519.06
L15519.06EA 57.5 EUR InStock
L15519.06
3-Furaldehyde diethyl acetal 98%
3-Furaldehyde diethyl acetal
Purity: 98% CAS No.: 216144-29-5 Molecular Formula: C9H14O3 Formula Weight: 170.21 Refractive Index: 1.4440 MDL No.: MFCD01318151
Formel: C₉H₁₄O₃
MW: 170.21 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318151
CAS-Nummer: 216144-29-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge