3-Isopropylphenylboronsäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L15530.03 L15530.MD
L15530.03EA 119 EUR InStock
L15530.03 L15530.MD
3-Isopropylphenylboronsäure ≥99%
3-Isopropylphenylboronsäure
Purity: 99% CAS No.: 216019-28-2 Molecular Formula: C9H13BO2 Formula Weight: 164.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 75-80° Beilstein Reference: 3090001 MDL No.: MFCD01074634
Formel: C₉H₁₃BO₂
Melting Pt: ∼ 75…80 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074634
CAS-Nummer: 216019-28-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge