Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trioctylphosphin tech. 90%, technische Qualität

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L15744.AC L15744.AE AB171874.0100 L15744.AP
L15744.ACEA 56.4 EUR InStock
L15744.AC L15744.AE ABCRAB171874.0100 L15744.AP
Trioctylphosphin tech. 90%, technische Qualität
Trioctylphosphin
Purity: 90% CAS No.: 4731-53-7 Molecular Formula: C24H51P Formula Weight: 370.65 Flash Point: 147°(296°F) Refractive Index: 1.4680 Odour: Garlic-like Boiling Point: 240°/10mm Beilstein Reference: 1776995 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00015298


Formel: C₂₄H₅₁P
MW: 370.64 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 48
Dichte: 0.831
Flash-Pt: 147 °C (296 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015298
CAS-Nummer: 4731-53-7
EINECS: 225-234-2
UN: 1760
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge