2-Hydroxy-m-toluylsäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L15825.14 L15825.22
L15825.14EA 17.6 EUR InStock
L15825.14 L15825.22
2-Hydroxy-m-toluylsäure ≥99%
2-Hydroxy-m-toluylsäure
Purity: 99% CAS No.: 83-40-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 163-167° Beilstein Reference: 2086811 Merck Reference: 14,2581 MDL No.: MFCD00002448
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 293
Melting Pt: 163…167 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002448
CAS-Nummer: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 13,02609
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge