N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L16313.03 L16313.06
L16313.03EA 85.6 EUR InStock
L16313.03 L16313.06
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide 97%
N-(4-Chloro-2-butynyl)phthalimide
Purity: 97% CAS No.: 4819-69-6 Molecular Formula: C12H8ClNO2 Formula Weight: 233.66 Odour: Nearly Odourless Melting Point: 115-120° Beilstein Reference: 179626 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD01318120
Formel: C₁₂H₈ClNO₂
Melting Pt: 115…120 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318120
CAS-Nummer: 4819-69-6
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge