Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L16329.06 L16329.14 L16329.03
L16329.06EA 63.6 EUR InStock
L16329.06 L16329.14 L16329.03
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine ≥98%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Purity: 98% CAS No.: 27298-98-2 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5215 Melting Point: -20° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 2422644 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00145246


Formel: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 204 °C
Melting Pt: < –20 °C
Dichte: 0.94
Flash-Pt: 82 °C (179 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145246
CAS-Nummer: 27298-98-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge