3-Bromphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L16354.06 L16354.14
L16354.06EA 59.5 EUR InStock
L16354.06 L16354.14
3-Bromphenylboronsäure ≥98%
3-Bromphenylboronsäure
Purity: 98+% CAS No.: 89598-96-9 Molecular Formula: C6H6BBrO2 Formula Weight: 200.83 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 3127104
Formel: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83 g/mol
Melting Pt: 164…168 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00239386
CAS-Nummer: 89598-96-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge