Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Chlormethyl)phenyltrichlorsilan ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L16431.06 L16431.14 L16431.22
L16431.06EA 41.9 EUR InStock
L16431.06 L16431.14 L16431.22
4-(Chlormethyl)phenyltrichlorsilan ≥97%
4-(Chlormethyl)phenyltrichlorsilan
Purity: 97% CAS No.: 13688-90-9 Molecular Formula: C7H6Cl4Si Formula Weight: 260.02 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 142-144°/15mm Beilstein Reference: 3090295 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00045268


Formel: C₇H₆Cl₄Si
MW: 260.02 g/mol
Siedepunkt: 142…144 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.361
Flash-Pt: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045268
CAS-Nummer: 13688-90-9
EINECS: 237-203-0
UN: 2987
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge