Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyldibromfluoracetat ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L16491.06 L16491.14
L16491.06EA 60.2 EUR InStock
L16491.06 L16491.14
Ethyldibromfluoracetat ≥97%
Ethyldibromfluoracetat
Purity: 97% CAS No.: 565-53-7 Molecular Formula: Br2C4FH5O2 Formula Weight: 263.89 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4635 Boiling Point: 82°/33mm Beilstein Reference: 1762048 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00042068


Formel: C₄H₅Br₂FO₂
Siedepunkt: 82 °C (33 mmHg)
Dichte: 1,894
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042068
CAS-Nummer: 565-53-7
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge