Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L16606.09 L16606.18
L16606.09EA 104 EUR InStock
L16606.09 L16606.18
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan
Purity: 97% CAS No.: 78560-45-9 Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2SiCl3 Formula Weight: 481.55 Flash Point: 87°(189°F) Refractive Index: 1.3520 Boiling Point: 192° Beilstein Reference: 6154526 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00042363


Formel: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
MW: 481.55 g/mol
Siedepunkt: 192 °C
Dichte: 1.638
Flash-Pt: 87 °C (189 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042363
CAS-Nummer: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
UN: 2987
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge