Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


L16834.06 L16834.14 L16834.22
L16834.06EA 46.8 EUR InStock
L16834.06 L16834.14 L16834.22
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen ≥97%
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen
Purity: 97% CAS No.: 19430-93-4 Molecular Formula: C6H3F9 Formula Weight: 246.08 Flash Point: None Refractive Index: 1.2890 Boiling Point: 59-60° Beilstein Reference: 1819716 MDL No.: MFCD00042338


Formel: C₆H₃F₉
Siedepunkt: 59…60 °C
Dichte: 1,457
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042338
CAS-Nummer: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge