Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Perfluorotriamylamine ≥85%, tech.

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L16848.22 L16848.06 L16848.14
L16848.22EA 240 EUR InStock
L16848.22 L16848.06 L16848.14
Perfluorotriamylamine ≥85%, tech.
Perfluorotriamylamine
Purity: 85% CAS No.: 338-84-1 Molecular Formula: [CF3(CF2)4]3N Formula Weight: 821.12 Boiling Point: 210-220° MDL No.: MFCD00042367


Formel: C₁₅F₃₃N
Siedepunkt: 210…220 °C
Dichte: 1,94
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042367
CAS-Nummer: 338-84-1
EINECS: 206-421-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge