3,3,3-Trifluor-1-propanol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L16879.03 L16879.06
L16879.03EA 87 EUR InStock
L16879.03 L16879.06
3,3,3-Trifluor-1-propanol ≥97%
3,3,3-Trifluor-1-propanol
Purity: 97% CAS No.: 2240-88-2 Molecular Formula: CF3CH2CH2OH Formula Weight: 114.07 Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.3200 Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1734777 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00190649
Formel: C₃H₅F₃O
Siedepunkt: 100…101 °C
Dichte: 1,294
Flash-Pt: 37 °C (98 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190649
CAS-Nummer: 2240-88-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge