2-tert-Butylpropane-1,3-diol 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L16927.06
L16927.06EA 158 EUR InStock
L16927.06
2-tert-Butylpropane-1,3-diol 98%
2-tert-Butylpropane-1,3-diol
Purity: 98% CAS No.: 2819-05-8 Molecular Formula: C7H16O2 Formula Weight: 132.20 Melting Point: 54-56° Boiling Point: 100-102°/2mm Beilstein Reference: 1900687 MDL No.: MFCD01075745
Formel: C₇H₁₆O₂
Siedepunkt: 100…102 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 54…56 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075745
CAS-Nummer: 2819-05-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge