3-(4-Fluorphenyl)propionsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L17008.03 L17008.06
L17008.03EA 48.9 EUR InStock
L17008.03 L17008.06
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure ≥97%
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
Purity: 97% CAS No.: 459-31-4 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 88-92° Beilstein Reference: 1869084
Formel: C₉H₉FO₂
Melting Pt: 88…92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060327
CAS-Nummer: 459-31-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge