Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Methylindol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L17509.03 L17509.MD
L17509.03EA 86.5 EUR InStock
L17509.03 L17509.MD
6-Methylindol ≥98%
6-Methylindol
Purity: 98% CAS No.: 3420-02-8 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6071 Melting Point: 29-32° Boiling Point: 112°/5mm Beilstein Reference: 109708 MDL No.: MFCD00005682


Formel: C₉H₉N
Siedepunkt: 112 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 29…32 °C
Dichte: 1,059
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005682
CAS-Nummer: 3420-02-8
UN: 3334
ADR: 9,
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge