Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Methyl-2-hexanon ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L17584.AE L17584.AP L17584.0F
L17584.AEEA 24.5 EUR InStock
L17584.AE L17584.AP L17584.0F
5-Methyl-2-hexanon ≥99%
5-Methyl-2-hexanon
Purity: 99% CAS No.: 110-12-3 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4075 Melting Point: -74° Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 506163 UN No.: 2302 MDL No.: MFCD00008950


Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 144…145 °C
Melting Pt: –74 °C
Dichte: 0,812
Flash-Pt: 41 °C (105 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008950
CAS-Nummer: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge