Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Boc-indol ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


L17601.03 L17601.06
L17601.03EA 49.2 EUR InStock
L17601.03 L17601.06
1-Boc-indol ≥97%
1-Boc-indol
Purity: 97% CAS No.: 75400-67-8 Molecular Formula: C13H15NO2 Formula Weight: 217.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 113-114°/0.2mm Beilstein Reference: 4674239 MDL No.: MFCD02093939


Formel: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217.27 g/mol
Siedepunkt: 113…114 °C (0.2 mmHg)
Dichte: 1.070
MDL Number: MFCD02093939
CAS-Nummer: 75400-67-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge