tert-Butyl(diethylphosphono)acetat 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L17651.06 L17651.14
L17651.06EA 102 EUR InStock
L17651.06 L17651.14
tert-Butyl(diethylphosphono)acetat 95%
tert-Butyl(diethylphosphono)acetat
Purity: 95% CAS No.: 27784-76-5 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 100-103°/1.5mm Beilstein Reference: 2050126 MDL No.: MFCD00075414
Formel: C₁₀H₂₁O₅P
Siedepunkt: 100…103 °C (1,5 mmHg)
Dichte: 1,074
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075414
CAS-Nummer: 27784-76-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge