5-Fluor-2-iodanilin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L17723.03 L17723.06
L17723.03EA 44.8 EUR InStock
L17723.03 L17723.06
5-Fluor-2-iodanilin ≥97%
5-Fluor-2-iodanilin
Purity: 97% CAS No.: 255724-71-1 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 Melting Point: 40-42° Beilstein Reference: 8478850 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD02093953
Formel: C₆H₅FIN
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 40…42 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093953
CAS-Nummer: 255724-71-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge