Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrabutylammoniumdihydrogentrifluorid 50 - 55% (w/w) in 1,2-Dichloroethan

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L17891.03 L17891.06
L17891.03EA 25.6 EUR InStock
L17891.03 L17891.06
Tetrabutylammoniumdihydrogentrifluorid 50 - 55% (w/w) in 1,2-Dichloroethan
Tetrabutylammoniumdihydrogentrifluorid
CAS No.: 99337-56-1 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4N(H2F3) Formula Weight: 301.48 Flash Point: 13°(55°F) UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00145365


Formel: C₁₆H₃₈F₃N
Flash-Pt: 13 °C (55 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145365
CAS-Nummer: 99337-56-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge