N,N'-Dibenzylethylendiamindiacetat 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L17974.36 L17974.14 L17974.22
L17974.36EA 221 EUR InStock
L17974.36 L17974.14 L17974.22
N,N'-Dibenzylethylendiamindiacetat 99%
N,N'-Dibenzylethylendiamindiacetat
Purity: 99% CAS No.: 122-75-8 Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5.2CH3CO2 Formula Weight: 360.46 Melting Point: 117-118° Beilstein Reference: 3781362 MDL No.: MFCD00040588
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Melting Pt: 117…118 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040588
CAS-Nummer: 122-75-8
EINECS: 204-572-4
Merck Index: 14,1064
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge