Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Oxazol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L18341.03 L18341.06 AB180490.0005
L18341.03EA 81.1 EUR InStock
L18341.03 L18341.06 ABCRAB180490.0005
Oxazol ≥98%
Oxazole
Purity: 98+% CAS No.: 288-42-6 Molecular Formula: C3H3NO Formula Weight: 69.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 19°(66°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -86° Boiling Point: 69-70° Beilstein Reference: 103851 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009751


Formel: C₃H₃NO
MW: 69.06 g/mol
Siedepunkt: 69…70 °C
Melting Pt: –86 °C
Dichte: 1.050
Flash-Pt: 19 °C (66 °F)
MDL Number: MFCD00009751
CAS-Nummer: 288-42-6
EINECS: 206-020-8
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge