6-Chlor-o-toluylsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L18348.06 L18348.03
L18348.06EA 234 EUR InStock
L18348.06 L18348.03
6-Chlor-o-toluylsäure ≥97%
6-Chlor-o-toluylsäure
Purity: 97% CAS No.: 21327-86-6 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 103-105° Beilstein Reference: 2614092
Formel: C₈H₇ClO₂
Melting Pt: 103…105 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045799
CAS-Nummer: 21327-86-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge