Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Glyoxal dimethyl acetal 60% in wässriger Lösung

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L18490.36 L18490.22 L18490.0P
L18490.36EA 236 EUR InStock
L18490.36 L18490.22 L18490.0P
Glyoxal dimethyl acetal 60% in wässriger Lösung
Glyoxal dimethyl acetal
CAS No.: 51673-84-8 Molecular Formula: OHCCH(OCH3)2 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 102°(216°F) Refractive Index: 1.4140 Boiling Point: 100-102° Beilstein Reference: 1850744 MDL No.: MFCD00134410


Formel: OHCCH(OCH₃)₂
Siedepunkt: 100…102 °C
Dichte: 1,150
Flash-Pt: 102 °C (216 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134410
CAS-Nummer: 51673-84-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge