5-Cyan-2-thiophenboronsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L18523.03
L18523.03EA 59.9 EUR InStock
L18523.03
5-Cyan-2-thiophenboronsäure ≥98%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 305832-67-1 Molecular Formula: C5H4BNO2S Formula Weight: 152.97 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD02094029
Formel: C₅H₄BNO₂S
Melting Pt: 125…128 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02094029
CAS-Nummer: 305832-67-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge