Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%, ee 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L18553.03 L18553.06
L18553.03EA 56.2 EUR InStock
L18553.03 L18553.06
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%, ee 96%
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Purity: 97% CAS No.: 90866-33-4 Molecular Formula: C6H11ClO3 Formula Weight: 166.61 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 93-95°/5mm Optical Rotation: +14° (neat) MDL No.: MFCD00211242
Formel: C₆H₁₁ClO₃
Siedepunkt: 93…95 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,190
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00211242
CAS-Nummer: 90866-33-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge